Learn More
Citrato de Hierro Amonio (III), TRC
Código de producto. 30134298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134298 500 g 500 g
17979104 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634913500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-57-5
Fórmula molecular C6H8FeNO7
Peso molecular (g/mol) 261.98
Sinónimo Ferric Ammonium Citrate
Nombre IUPAC Azane; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico; Hierro
SMILES N.[Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iron(III) Citrate
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.965