Learn More
Ammonium Iron(III) Citrate, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15647870 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15647870 100 g Poly bottle 100 g
15657870 500 g Poly bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15647870 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor F5879100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, powder
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-57-5
Fórmula molecular C6H11FeNO7+3
Peso molecular (g/mol) 264.999
Clave InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
Nombre IUPAC azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hierro(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) citrate
Color Verde
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Envase Poly bottle