Learn More
Citrato de amonio y hierro(III), 20,5-22,5 %, reactivo específico para trabajos generales de laboratorio, Fisher Chemical
Código de producto. 11423513 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423513 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11423513 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/4640/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 1185-57-5
Color Marrón
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C6H8FeNO7
Número MDL 13099
Clave InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
SMILES N.[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC hierro(3+) 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato amina
Peso molecular (g/mol) 261.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 265g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico