Learn More
Citrato de amonio y hierro(III), 16,5 a 18,5 % de Fe, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985061 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10762505 250 g Frasco de plástico 250 g
10104700 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10424395 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11985061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211840100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7 | 265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-57-5
Fórmula molecular C6H11FeNO7
Peso molecular (g/mol) 265
Número MDL MFCD00013099
Clave InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
Nombre IUPAC azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hierro(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) citrate
Nombre de nota 16.5 to 18.5% Fe
Color Marrón a marrón amarillento
Forma física Polvo
Cantidad 10 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Índice Merck 15, 4044
Información de solubilidad Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 265
Porcentaje de pureza 16.5 to 18.5% (Fe)