Learn More
Citrato de amonio y hierro(III), 16,5 a 18,5 % de Fe, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10104700 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10762505 250 g Frasco de plástico 250 g
10424395 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11985061 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10104700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211840010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7 | 265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-57-5
Fórmula molecular C6H11FeNO7
Peso molecular (g/mol) 265
Número MDL MFCD00013099
Clave InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
Nombre IUPAC azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hierro(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) citrate
Nombre de nota 16.5 to 18.5% Fe
Color Marrón a marrón amarillento
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 15, 4044
Información de solubilidad Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 265
Porcentaje de pureza 16.5 to 18.5% (Fe)