Learn More
Solución de sulfato amónico de hierro(II) 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10060180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10060180 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10375732 2.5 L Botella de plástico HDPE 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10060180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/1101/15
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7783-85-9
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar