Learn More
Solución de sulfato amónico de hierro(II) 0,025 M, solución estándar lista para su uso en análisis volumétricos, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| CAS | 7783-85-9 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2.5 L |
| Fórmula molecular | FeH20N2O14S2 |
| Número MDL | MFCD00150530 |
| Clave InChI | MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate |
| Peso molecular (g/mol) | 392.13 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |