Learn More
Sulfato de hierro amonio (II) hexahidrato, Puriss. p.a., Reag ISO, Reag Eur Pharmacopoeia, ≥99,0% (RT), Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
| Punto de fusión | 100 °C (Se descompone antes de fundirse) |
| CAS | 7783-85-9 |
| Color | Azul verdoso |
| % máx. CAS | 1 |
| pH | Desde 3 hasta 5 |
| Cantidad | 50 kg |
| Fórmula molecular | FeH20N2O14S2 |
| Fórmula lineal | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
| Número MDL | MFCD00150530 |
| Mostrar más |