Learn More
Sulfato de Hierro Amonio (II) hexahidrato, puriss. p.a., Solstice
Código de producto. 15670890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15670890 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15670890 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 097201KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    72.02€ / 1 Kg
    Ahorro 13.98€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss. p.a., reactivo ISO, reactivo de Farmacopea Europea, ≥ 99 % (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
CAS 7783-85-9
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Fórmula lineal (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disulfato de hexahidrato de diamonio de hierro λ²(2+)
Peso molecular (g/mol) 392.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 392,14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
Grado Puriss. P.a.