Learn More
Sulfato de hierro y amonio (II) hexahidratado (sal de Mohr), TRC
Código de producto. 30341034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341034 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30341034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63404550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate (Mohr's Salt)
CAS 7783-85-9
Cantidad 50 g
Fórmula molecular Fe . 2 H O4 S . 6 H2 O . 2[N H3]
Sinónimo Ammonium Ferrous Sulfate Hexahydrate, Ammonium Iron Disulfate Hexahydrate ((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O), Ammonium Iron Sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2) Hexahydrate, Diammonium Iron Disulfate Hexahydrate, Diammonium Iron Sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2) Hexahydrate, Diammonium iron(2+) Disulfate Hexahydrate, Diammonium iron(II) Disulfate Hexahydrate, Diammonium iron(II) Sulfate Hexahydrate, Ferrous Ammonium Sulfate [FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O], Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, Iron Ammonium Sulfate Hydrate (FeSO4(H4)2SO4.6H2O)
Fórmula InChI InChI=1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
SMILES N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe+2].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC azano; sulfato de hidrógeno; hierro(2+); hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 392.139
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.971