Learn More
Sulfato de hierro(II) y amonio, hexahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10070010 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
3 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10070010 500 g 500 GR
10087291 250 g 250 GR
10111850 1 kg 1 KG
10428590 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10070010 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/4880/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.45€
    75.50€ / 500 g
    Ahorro 8.95€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7783-85-9 | Fórmula molecular: FeH20N2O14S2 | Peso molecular: 392,13 g/mol
Sulfato de Hierro Amonio (II) Hexahidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-85-9
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC disulfato de hierro(3+) y diamonio, dodecahidrato
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión de 100 °C
Color Verde
pH 3,5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 392,14g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.