Learn More
Sulfato de amonio y hierro(II) hexahidrato, para análisis ACS, 98,5-101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Polymerization catalyst, photographyAmmonium iron(II) sulfate hexahydrate is widely utilized in analytical chemistry for titration purposes since it is affected lesser by oxygen in the air than iron(II) sulpahte. It is employed to measure high doses of gamma rays by using Fricke's dosemeter. It is involved in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It is used in the medical field as an antianemic agent for treatment of iron deficiency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
| Punto de fusión | ∽100°C (decomposition) |
| Nombre de nota | For ACS analysis |
| Color | Azul-verde |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Aspecto | Pale bluish green crystalline |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5-101.5% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..