Learn More
Sulfato amónico de hierro(II) hexahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
| Punto de fusión | ∼100°C (decomposition) |
| CAS | 7783-85-9 |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Densidad | 1.864 |
| Fórmula molecular | FeH20N2O14S2 |
| Fórmula lineal | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
| Número MDL | MFCD00150530 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..