Learn More
Sulfato de hierro y amonio(II) hexahidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545056 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15545056 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 15545056 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193250050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Punto de fusión 100.0°C
CAS 7783-85-9
pH 3 to 5
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Fórmula lineal (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Número MDL MFCD00150530
Índice Merck 15,518
Sinónimo Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Información de solubilidad Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Peso molecular (g/mol) 392.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.14
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.