Learn More
Yoduro de amonio, TRC
Código de producto. 30339728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339728 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30339728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634763500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iodide
CAS 12027-06-4
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular HI.H3N
Fórmula InChI InChI=1S/HI.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[I-]
Nombre IUPAC azanio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 144.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.9388