Learn More
Yoduro de amonio, puriss. p.a. ACS Reagente, ≥99,0% (AT), Solstice
Código de producto. 15690920 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15690920 100 g Frasco de vidrio 100 g
15600930 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15690920 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 09874100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    240.37€ / 100 g
    Ahorro 31.63€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. P.A., Reactivo ACS, ≥ 99,0% (AT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12027-06-4
Fórmula molecular H4IN
Peso molecular (g/mol) 144.94
Número MDL MFCD00011424
Clave InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nombre IUPAC azanio; yoduro
SMILES [NH4+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iodide
Color Blanco
pH 4,5 a 6,5 (a 20 °C)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NH4I
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble en agua, 50mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 144,94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,0% (AT)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido ≤0,02% (como SO4)
Aspecto Crystals
Presión de vapor 1mmHg (210,9 °C)
Densidad 2,510g/cu.cm