Learn More
Yoduro de amonio, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15690660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15690660 6 x 1 kg paquete de 6
15660660 100 g 100 g
15670660 1 kg 1 Kg
15680660 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15690660 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 031016X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-06-4
Fórmula molecular H4IN
Peso molecular (g/mol) 144.94
Número MDL MFCD00011424
Clave InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
SMILES [NH4+].[I-]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ammonium Iodide
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal NH4I
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC azanio; yoduro
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.94
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado puriss.
Residuo después del encendido ≤0.1% (as SO4)
Presión de vapor 1mmHg (210.9°C)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.