Learn More
Yoduro de amonio, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15660660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15660660 100 g 100 g
15670660 1 kg 1 Kg
15690660 6 x 1 kg paquete de 6
15680660 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15660660 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 03101100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12027-06-4
Fórmula molecular H4IN
Peso molecular (g/mol) 144.94
Número MDL MFCD00011424
Clave InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
SMILES [NH4+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iodide
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NH4I
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC ammonium iodide
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado puriss.
Residuo después del encendido ≤0.1% (as SO4)
Presión de vapor 1mmHg (210.9°C)