Learn More
Yoduro de amonio (grado reactivo ACS) MP Biomedicals
Código de producto. 11402782 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11402782 100 g
11412782 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402782 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215249680
CAS 12027-06-4
Fórmula molecular H4IN
Peso molecular (g/mol) 144.94
Número MDL MFCD00011424
Clave InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nombre IUPAC yoduro de amonio
SMILES [NH4+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iodide
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.9
Grado Reactivo ACS