Learn More
Yoduro de amonio, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium iodide |
| Punto de fusión | 551.0°C |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | NH4I |
| Índice Merck | 15,526 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.94 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Grado | Extra puro |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium iodide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.