Learn More
Yoduro de amonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454134 100 g 100 g
11464134 500 g 500 g
11474134 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12498.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol
Ammonium iodide is a laboratory reagent and used as a photographic chemicals. It has wide range of applications in chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de amonio es un reactivo de laboratorio y se utiliza como producto químico fotográfico. Tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria química.
Solubilidad
Soluble en agua (1770 mg/ml a 25 °C), metanol (400 mg/ml), glicerol (667 mg/ml), alcohol (270 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar a 4 °C. Manipular bajo gas protector seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12027-06-4
Fórmula molecular H4IN
Peso molecular (g/mol) 144.94
Número MDL MFCD00011424
Clave InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nombre IUPAC azanio; yoduro
SMILES [NH4+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iodide
Punto de fusión 551°C (sublimation)
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,529
Información de solubilidad Soluble in water (1770mg/ml at 25°C),methanol (400mg/ml),glycerol (667mg/ml),alcohol (270mg/ml),and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.94
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.7031
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Densidad 2.514
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium iodide