Learn More
Ammonium iodate, for analysis, Thermo Scientific™
Código de producto. 10330184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10330184 50 g Frasco de plástico 50 g
1 options
Código de producto. 10330184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390550500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-09-8
Peso molecular (g/mol) 192.94
Número MDL MFCD00049684
Clave InChI ZRDJERPXCFOFCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium iodate, azanium iodate, iodic acid hio3 , ammonium salt, acmc-1bqbr, ammonium iodate 50g, iodic acid hio3 , ammonium salt 1:1
PubChem CID 166805
Nombre IUPAC azanio;yodato
SMILES [NH4+].[O-]I(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iodate
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 50 g
Fórmula molecular H4INO3
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.94
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.