Learn More
Yodato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium iodate is used as an oxidation reagent. Ammonium Iodate-18O3 is the labeled analog of ammonium iodate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Ammonium iodate |
| Punto de fusión | 150°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula lineal | NH4IO3 |
| Número UN | UN1479 |
| Información de solubilidad | Soluble in water 20.6g/L @ 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.94 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.