Learn More
Hidróxido de amonio, solución estandarizada de 1,0 N, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium hydroxide |
| Olor | Ammonia-like |
| Presión de vapor | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Tipo | Analytical Volumetric Solution |
| Nombre IUPAC | hidróxido amónico |
| Cantidad | 1 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 35.05 |
| Grado | Standard |