Learn More
Sulfato de hidrógeno y amonio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11924261 2.5 kg 2.50 KG
11914261 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11924261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445910025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-63-6
Fórmula molecular H5NO4S
Peso molecular (g/mol) 115.10
Clave InChI BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 350.0°C
Nombre del producto químico o material Ammonium hydrogen sulfate
Punto de fusión 147.0°C
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo Extra pure
Fórmula lineal NH4HSO4
Índice Merck 15,497
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine
Nombre IUPAC azanio; sulfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.11
Grado Extra puro