Learn More
Sulfato de hidrógeno y amonio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10458780 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10458780 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10458780 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/5400/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición 350°C
Punto de fusión 147°C
CAS 7803-63-6
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H5NO4S
Número MDL 51073
Clave InChI BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC hidrogenosulfato de amonio
Peso molecular (g/mol) 115.10
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.11g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico