Learn More
Fosfato de hidrógeno amónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15433157 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15433157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17416.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza comúnmente en fertilizantes como alimento para las plantas, y también como nutriente de levadura. El fosfato de amonio dibásico se ha utilizado para preparar nanopartículas de múltiples cubiertas con el fin de aumentar la eficacia de la transfección.
Solubilidad
Soluble en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydrogen phosphate
Punto de fusión 155°C (decomposition)
CAS 7783-28-0
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H9N2O4P
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Número MDL MFCD00010891
Índice Merck 14,542
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Nombre IUPAC diazanio; fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 132.06
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 1.619