Learn More
Fluoruro de hidrógeno y amonio, 95 %, resto principalmente fluoruro de amonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344006 2500 g 2.50 Kg
11324006 100 g 100 g
11334006 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11344006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17237.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1341-49-7 | Molecular Formula: F2H5N | Molecular Weight: 57.04 g/mol
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex fluorides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en una nueva síntesis hidrotermal de fluoruros complejos NaHoF4 y NaEuF4. Estos interesantes compuestos tienen la estructura de la fluorita y son importantes para los láseres de estado sólido, así como por su fotoluminiscencia y características magnéticas
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1341-49-7
Fórmula molecular F2H5N
Peso molecular (g/mol) 57.04
Número MDL MFCD00012018
Clave InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ammonium bifluoride
Nombre IUPAC amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Especificaciones
Punto de ebullición 238°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Ammonium hydrogen fluoride
Punto de fusión 120°C to 122°C
pH 2 to 3
Cantidad 2500 g
Olor Ammonia-like
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente fluoruro de amonio
Densidad 1.5
Fórmula lineal (NH4)HF2
Número UN UN1727
Índice Merck 14,498
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.04
Porcentaje de pureza 95%