Learn More
Fluoruro de hidrógeno y amonio, 95 %, resto principalmente fluoruro de amonio, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex fluorides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se emplea en una nueva síntesis hidrotermal de fluoruros complejos NaHoF4 y NaEuF4. Estos interesantes compuestos tienen la estructura de la fluorita y son importantes para los láseres de estado sólido, así como por su fotoluminiscencia y características magnéticas
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 238°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Ammonium hydrogen fluoride |
| Punto de fusión | 120°C to 122°C |
| pH | 2 to 3 |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Ammonia-like |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | resto principalmente fluoruro de amonio |
| Densidad | 1.5 |
| Fórmula lineal | (NH4)HF2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium hydrogen fluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride