Learn More
Difluoruro de hidrógeno de amonio, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10599560 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10599560 3 kg 3 Kg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10599560 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/5240/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Punto de ebullición 230°C
Punto de fusión 125°C
CAS 1341-49-7
Color Blanco
pH 3.5
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Fórmula molecular F2H5N
Número MDL MFCD00012018
Clave InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F.F
Nombre IUPAC difluoruro de hidrógeno de amonio
Peso molecular (g/mol) 57.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.04g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1 hPa at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydrogen difluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.