Código de producto. 15690910
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
15690910
50 g
50 g
15680910
250 g
250 g
15670910
1 kg
1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15690910
Proveedor
Honeywell-Fluka
N.º de proveedor
0983550G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Puriss. p.a.,≥98.5% (F)
Líderes del sector durante más de 65 años Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
CAS
1341-49-7
Fórmula molecular
F2H5N
Peso molecular (g/mol)
57.04
Número MDL
MFCD00012018
Clave InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC
amine dihydrofluoride
SMILES
N.F.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Ammonium Hydrogen Difluoride
Cantidad
50 g
Fórmula lineal
NH4 HF2
Número UN
1727
Formula Weight (peso de la fórmula)
57.04g/mol
Porcentaje de pureza
≥98.5% (F)
Grado
Puriss. P.a.
Envase
Frasco de plástico
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .