Learn More
Difluoruro de hidrógeno y amonio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | de 230 °C |
| Punto de fusión | de 125 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 3.5 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 57,04g/mol |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Presión de vapor | 1 hPa a 20 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium hydrogen difluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.