Learn More
Difluoruro de hidrógeno y amonio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11433513 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433513 2.5 kg 2.50 KG
12327133 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11433513 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/5280/62
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS 1341-49-7
Fórmula molecular F2H5N
Peso molecular (g/mol) 57.04
Número MDL MFCD00012018
Clave InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC difluoruro de hidrógeno de amonio
SMILES N.F.F
Especificaciones
Punto de ebullición 230°C
Punto de fusión 125°C
Color Blanco
pH 3.5
Forma física Sólido
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.04g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 1 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydrogen difluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.