Learn More
Difluoruro de hidróxido amónico, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964161 25 g Glass bottle 25 g
11974161 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11964161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436990250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1341-49-7
Fórmula molecular F2H5N
Peso molecular (g/mol) 57.04
Número MDL MFCD00012018
Clave InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ammonium bifluoride
Nombre IUPAC amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydrogen difluoride
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal (NH4)HF2
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.04
Grado Trace Metal Basis
Envase Glass bottle