Learn More
Difluoruro de hidrógeno de amonio, 95%, grado de reactivo, Solstice
Código de producto. 15652240 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15652240 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15662240 25 g Frasco de polietileno 25 g
15672240 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15652240 Proveedor Fluka N.º de proveedor 2248202.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    360.11€ / 2.5 Kg
    Ahorro 30.89€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Uso con reactivos, 95 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1341-49-7
Fórmula molecular F2H5N
Peso molecular (g/mol) 57.04
Número MDL MFCD00012018
Clave InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dihidrofluoruro de amina
SMILES N.F.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hydrogen Difluoride
Punto de fusión de 125 °C
Color Blanco
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal NH4HF2
Número UN UN1727
Formula Weight (peso de la fórmula) 57,04g/mol
Porcentaje de pureza 95%
Grado Reactivo
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Cristales o escamas
Densidad 1,500g/cm3 a 20 °C