Learn More
Difluoruro de hidrógeno amónico, 95 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 Kg
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696612 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10296973 250 g Frasco de plástico 250 GR
11931089 1 kg Frasco de plástico cada uno
10358440 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10696612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208820050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    522.00€ / 5 Kg
    Ahorro 38.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1341-49-7
Fórmula molecular F2H5N
Peso molecular (g/mol) 57.04
Número MDL MFCD00012018
Clave InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ammonium bifluoride
Nombre IUPAC amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Especificaciones
Punto de ebullición 230.0°C
Nombre del producto químico o material Ammonium hydrogen difluoride
Punto de fusión 125.0°C
Nombre de nota tech., 95%
Color Blanco
Forma física Escamas o copos
Cantidad 5 kg
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal (NH4)HF2
Índice Merck 15, 495
Información de solubilidad Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.04
Porcentaje de pureza 95%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydrogen difluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.