Learn More
Hidrogenocarbonato de amonio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10579370 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10579370 1 kg 1 KG
1 options
Código de producto. 10579370 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/5120/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 105°C
CAS 1066-33-7
Color Blanco
pH 8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular CH5NO3
Número MDL MFCD00012138
Clave InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
Nombre IUPAC dizinc(2+) diammonium tricarbonate
Peso molecular (g/mol) 79.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 67 hPa at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.