Learn More
Hidrogenocarbonato de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El bicarbonato de amonio es un reactivo comúnmente utilizado en procedimientos industriales y de investigación. Actúa como un buen tampón en la liofilización y la desorción láser asistida por matriz. También se utiliza para la digestión en gel de proteínas mediante tripsina y en el análisis espectrométrico de masas de proteínas MALDI. También se utiliza para fabricar otros compuestos de amonio, en el procesamiento de alimentos y para otros usos. El bicarbonato de amonio se puede utilizar los para estudiar tampones biológicos. También se ha utilizado en un estudio que demostró que las sales de bicarbonato de amonio, que pueden regenerarse utilizando calor residual a baja temperatura, también pueden producir suficiente tensión para la generación de gas hidrógeno en las células de electrólisis de la diálisis inversa microbiana. También se ha utilizado en un estudio en el que se desarrolló un método rápido y sensible para la determinación simultánea de colorantes de sudán en muestras de alimentos mediante espectrometría de masas-cromatografía electrocinética micelar de llenado parcial.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium hydrogen carbonate |
| Punto de fusión | ∼60°C (decomposition) |
| Cantidad | 2500 g |
| Olor | Like Ammonia |
| Densidad | 1.586 |
| Beilstein | 4329606 |
| Índice Merck | 14,497 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (220mg/ml at 20°C). Insoluble in alcohol,ethanol,benzene,and acetone. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.06 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Ammonium hydrogen carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, monoammonium salt