Learn More
Hidrogenocarbonato de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448497 500 g 500 g
11458497 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18566.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El bicarbonato de amonio es un reactivo comúnmente utilizado en procedimientos industriales y de investigación. Actúa como un buen tampón en la liofilización y la desorción láser asistida por matriz. También se utiliza para la digestión en gel de proteínas mediante tripsina y en el análisis espectrométrico de masas de proteínas MALDI. También se utiliza para fabricar otros compuestos de amonio, en el procesamiento de alimentos y para otros usos. El bicarbonato de amonio se puede utilizar los para estudiar tampones biológicos. También se ha utilizado en un estudio que demostró que las sales de bicarbonato de amonio, que pueden regenerarse utilizando calor residual a baja temperatura, también pueden producir suficiente tensión para la generación de gas hidrógeno en las células de electrólisis de la diálisis inversa microbiana. También se ha utilizado en un estudio en el que se desarrolló un método rápido y sensible para la determinación simultánea de colorantes de sudán en muestras de alimentos mediante espectrometría de masas-cromatografía electrocinética micelar de llenado parcial.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-33-7
Fórmula molecular CH5NO3
Peso molecular (g/mol) 79.06
Número MDL MFCD00012138
Clave InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
Nombre IUPAC azanio; carbonato de hidrógeno
SMILES N.OC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydrogen carbonate
Punto de fusión ∼60°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Olor Like Ammonia
Densidad 1.586
Beilstein 4329606
Índice Merck 14,497
Información de solubilidad Soluble in water (220mg/ml at 20°C). Insoluble in alcohol,ethanol,benzene,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydrogen carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, monoammonium salt