Learn More
Hexafluorotitanato de amonio (IV), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10432201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10432201 10 g Frasco de vidrio 10 g
10194160 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10677684 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10432201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194350100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16962-40-6 | H8F6N2Ti | 197.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16962-40-6
Fórmula molecular H8F6N2Ti
Peso molecular (g/mol) 197.97
Número MDL MFCD00010888
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal (NH4)2TiF6
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.97
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.