Learn More
Hexafluorosilicato de amonio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10352500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10352500 10 g Frasco de vidrio 10 g
10312550 50 g Frasco de vidrio 50 g
10391230 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10352500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194000100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16919-19-0 | H8F6N2Si | 178.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16919-19-0
Fórmula molecular H8F6N2Si
Peso molecular (g/mol) 178.15
Clave InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
PubChem CID 28145
Nombre IUPAC diazanio; hexafluorosilicio(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexafluorosilicate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y trozos
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal (NH4)2SiF6
Índice Merck 15,524
Información de solubilidad Solubility in water: 18.6 g/100mL (17°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.01
Densidad 2.0100g/mL