Learn More
Hexafluorofosfato de amonio, TRC
Código de producto. 30334662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334662 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30334662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63402525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hexafluorophosphate
CAS 16941-11-0
Cantidad 25 g
Fórmula molecular F6H4NP
Sinónimo Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930
Fórmula InChI InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC azanio;hexafluorofosfato
Peso molecular (g/mol) 163
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.9986