Learn More
Hexafluorofosfato de amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Hexafluorophosphate |
| CAS | 16941-11-0 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | F6H4NP |
| Sinónimo | Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1 |
| SMILES | [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | azanio;hexafluorofosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.9986 |