Learn More
Ammonium Hexafluorophosphate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15640910 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15640910 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15640910 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0982025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥98.0% (as NH4PF6, gravimetric)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hexafluorophosphate
CAS 16941-11-0
Cantidad 25 g
Fórmula molecular F6H4NP
Fórmula lineal NH4PF6
Número MDL MFCD00064642
Número UN 3260
Sinónimo ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
Información de solubilidad Soluble in water , 50mg/mL
Clave InChI NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC azanio;hexafluorofosfato
Peso molecular (g/mol) 163.003
PubChem CID 9793912
Formula Weight (peso de la fórmula) 163g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (as NH4PF6)
Densidad 2.18g/mL at 25°C