Learn More
Hexafluorofosfato de amonio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10312523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10312523 5 g Frasco de plástico 5 GR
10032730 25 g Frasco de plástico 25 GR
10616062 100 g Frasco de plástico 100 GR
10287403 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10312523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202320050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16941-11-0 | H4F6NP | 163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16941-11-0
Fórmula molecular H4F6NP
Peso molecular (g/mol) 163
Número MDL MFCD00064642
Clave InChI NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
Nombre IUPAC azanio;hexafluorofosfato
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 198°C
Nombre de nota 99.5%
Color De blanco a beige
Forma física Polvo cristalino o agujas
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NH4PF6
Índice Merck 15, 523
Información de solubilidad Solubility in water: 74.8g/100mL (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,methanol,ethanol and methyl,acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.18
Densidad 2.1800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.