Learn More
Hexafluorofosfato de amonio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium hexafluorophosphate |
| Punto de fusión | 198°C |
| Nombre de nota | 99.5% |
| Color | De blanco a beige |
| Forma física | Polvo cristalino o agujas |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | NH4PF6 |
| Índice Merck | 15, 523 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 74.8g/100mL (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,methanol,ethanol and methyl,acetate |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium hexafluorophosphate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.