Learn More
Hexafluorogermanato de amonio, 99,99 % mín. (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344868 25 g 25 g
11334868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043179.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16962-47-3 | H8F6GeN2
Ammonium hexafluorogermanate is used to substitutes Al with Ge in Y type zeolites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16962-47-3
Fórmula molecular H8F6GeN2
Número MDL MFCD00010880
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Ammonium hexafluorogermanate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (NH4)2GeF6
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.71
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Densidad 2.564 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.