Learn More
Hexafluoroaluminato de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478977 10 g 10 g
11488977 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20582.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7784-19-2 | AlF6H12N3 | 195.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-19-2
Fórmula molecular AlF6H12N3
Peso molecular (g/mol) 195.09
Número MDL MFCD00042144
Clave InChI OYHBNKHFKHBTRQ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonium hexafluoroaluminate, ammonium cryolite, ammonium fluoaluminate, ammonium aluminum fluoride, triammonium hexafluoroaluminate, triammonium aluminum hexafluoride, triammoniumhexafluoroaluminate 3-, hexafluoroaluminate 3-triammonium, aluminum ammonium fluoride al nh4 3f6, ammonium hexafluoroaluminate nh4 3alf6
PubChem CID 24565
Nombre IUPAC triazanio;hexafluoroaluminio(3-)
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexafluoroaluminate
Cantidad 10 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,524
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.09
Porcentaje de pureza 98%