Learn More
Ammonium Hexacyanoferrate(Ii) Hydrate, ≥92.0% anhydrous basis (RT), Solstice
Código de producto. 15620910 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15620910 50 g Frasco de polietileno 50 g
15610910 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15620910 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0981050G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Spot test reagent, for the determination of Ca,≥92.0% anhydrous basis (RT), ≤15% water
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14481-29-9
Fórmula molecular C6H16FeN10
Peso molecular (g/mol) 284.109
Número MDL MFCD00149957
Clave InChI ZXQVPEBHZMCRMC-UHFFFAOYSA-R
Sinónimo ammonium ferrocyanide, ammonium hexacyanoferrate ii, ammoniumferrocyanid, tetraammonium ferrocyanide, ammonium hexacyanoferrate 4-, tetraammonium hexacyanidoferrate, ammonium hexacyanidoferrate ii, ammonium hexacyanidoferrate 4-, nh4 4 fe cn 6
PubChem CID 17756740
Nombre IUPAC tetraazanio; hierro(2+); hexacianuro
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[Fe+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hexacyanoferrate(Ii) Hydrate
Color De verde a blanco
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.10g/mol (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza ≥92.0% anhydrous basis (RT)
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder