Learn More
Ammonium Hexacyanoferrate(Ii) Hydrate, ≥92.0% anhydrous basis (RT), Solstice
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Hexacyanoferrate(II) Hydrate |
| Color | De verde a blanco |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | (NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.10g/mol (anhydrous basis) |
| Porcentaje de pureza | ≥92.0% anhydrous basis (RT) |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Aspecto | Powder |